Learn More
Bromure d’acétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
95.60€ - 225.00€
Identifiants chimiques
CAS | 506-96-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3BrO |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.95 |
Numéro MDL | MFCD00000114 |
Clé InChI | FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide |
CID PubChem | 10482 |
Nom IUPAC | Bromure dacétyle |
SMILES | CC(=O)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10734651
|
Thermo Scientific Acros
159401000 |
100 mL |
95.60€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10205970
|
Thermo Scientific Acros
159405000 |
500 mL |
225.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
506-96-7 | |
122.95 | |
FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N | |
10482 | |
CC(=O)Br |
C2H3BrO | |
MFCD00000114 | |
ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide | |
Bromure dacétyle |
Spécification
Acetyl bromide | |
506-96-7 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
75°C to 77°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
CH3COBr | |
MFCD00000114 | |
06,9; 13,208 | |
1.66 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohol and acetone,soluble in ether,chloroform and benzene | |
CC(=O)Br | |
122.95 | |
122.95 | |
Liquide fumant |
98% | |
97.5 | |
-96°C | |
1.6600g/mL | |
75°C | |
97.5% min. (Argentometry) | |
C2H3BrO | |
1.4485 to 1.4505 | |
02, 174 | |
15, 77 | |
ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide | |
FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N | |
Bromure dacétyle | |
10482 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-061-7
missing translation for 'rtecsNumber' : AO5955000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Peut s’assombrir lors du stockage
- Acetyl bromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.