Learn More
Bromure d’acétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetyl bromide |
Note relative au nom | 98% |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | -96°C |
Couleur | Incolore à jaune |
Densité | 1.6600g/mL |
Point d’ébullition | 75°C to 77°C |
Point d’éclair | 75°C |
Spectre IR | Authentique |