Learn More
Chlorure d’acétoxyacétyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
46.73€ - 107.54€
Identifiants chimiques
CAS | 13831-31-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5ClO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.531 |
Numéro MDL | MFCD00011535 |
Clé InChI | HZDNNJABYXNPPV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acetoxyacetyl chloride, 2-acetoxyacetyl chloride, unii-z4s19y2f8s, acetoxyacetylchloride, acetyl chloride, acetyloxy, acetoxyacetic acid chloride, chlorocarbonyl methyl acetate, acetoxy acetylchloride, acetyloxyacetyl chloride, pubchem20920 |
CID PubChem | 26297 |
Nom IUPAC | Acétate de (2-chloro-2-oxoéthyle) |
SMILES | CC(=O)OCC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11485500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25797.06 |
5 g |
46.73€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11495500
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25797.14 |
25 g |
107.54€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Acetoxyacetyl chloride was used in synthesis of stabilized axial and equatorial conformers of spiro-β-lactams and glycolylhydroxamic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure d’acétoxyacétyle a été utilisé dans la synthèse de conformères axiaux et équatoriaux stabilisés de spiro-β ; spiro-lactames et acides glycolylhydroxamiques.
Solubilité
Réagit violemment avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, de l’eau et de l’humidité.
Identifiants chimiques
13831-31-7 | |
136.531 | |
HZDNNJABYXNPPV-UHFFFAOYSA-N | |
26297 | |
CC(=O)OCC(=O)Cl |
C4H5ClO3 | |
MFCD00011535 | |
acetoxyacetyl chloride, 2-acetoxyacetyl chloride, unii-z4s19y2f8s, acetoxyacetylchloride, acetyl chloride, acetyloxy, acetoxyacetic acid chloride, chlorocarbonyl methyl acetate, acetoxy acetylchloride, acetyloxyacetyl chloride, pubchem20920 | |
Acétate de (2-chloro-2-oxoéthyle) |
Spécification
Acetoxyacetyl chloride | |
1.27 | |
71°C (160°F) | |
CH3CO2CH2COCl | |
MFCD00011535 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water violently. | |
CC(=O)OCC(=O)Cl | |
136.531 | |
136.53 |
13831-31-7 | |
55°C (12 mmHg) | |
C4H5ClO3 | |
1.4271 | |
UN3265 | |
acetoxyacetyl chloride, 2-acetoxyacetyl chloride, unii-z4s19y2f8s, acetoxyacetylchloride, acetyl chloride, acetyloxy, acetoxyacetic acid chloride, chlorocarbonyl methyl acetate, acetoxy acetylchloride, acetyloxyacetyl chloride, pubchem20920 | |
HZDNNJABYXNPPV-UHFFFAOYSA-N | |
Acétate de (2-chloro-2-oxoéthyle) | |
26297 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H335-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-542-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- Acetoxyacetyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Chloro-2-oxoethylacetate
RUO – Research Use Only