Learn More
Chlorure d’acétoxyacétyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Acetoxyacetyl chloride was used in synthesis of stabilized axial and equatorial conformers of spiro-β-lactams and glycolylhydroxamic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’acétoxyacétyle a été utilisé dans la synthèse de conformères axiaux et équatoriaux stabilisés de spiro-β ; spiro-lactames et acides glycolylhydroxamiques.
Solubilité
Réagit violemment avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, de l’eau et de l’humidité.
Le chlorure d’acétoxyacétyle a été utilisé dans la synthèse de conformères axiaux et équatoriaux stabilisés de spiro-β ; spiro-lactames et acides glycolylhydroxamiques.
Solubilité
Réagit violemment avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, de l’eau et de l’humidité.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetoxyacetyl chloride |
Densité | 1.27 |
Point d’ébullition | 55°C (12 mmHg) |
Point d’éclair | 71°C (160°F) |
Formule linéaire | CH3CO2CH2COCl |
Indice de réfraction | 1.4271 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3265 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Reacts with water violently. |