Learn More
Acétovanillone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.48€ - 219.09€
Identifiants chimiques
CAS | 498-02-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.18 |
Numéro MDL | MFCD00008747 |
Clé InChI | DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon |
CID PubChem | 2214 |
ChEBI | CHEBI:2781 |
Nom IUPAC | 1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)éthanone |
SMILES | COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10070540
|
Thermo Scientific Acros
102420250 |
25 g | Flacon en verre |
36.48€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10152940
|
Thermo Scientific Acros
102421000 |
100 g | Flacon en verre |
78.89€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10723465
|
Thermo Scientific Acros
102425000 |
500 g | Flacon en verre |
219.09€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
498-02-2 | |
166.18 | |
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N | |
2214 | |
1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)éthanone |
C9H10O3 | |
MFCD00008747 | |
acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon | |
CHEBI:2781 | |
COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O |
Spécification
Acetovanillone | |
97.5 | |
112.0°C to 116.0°C | |
295.0°C to 300.0°C | |
98% | |
HOC6H3(OCH3)COCH3 | |
08, 272 | |
acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon | |
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)éthanone | |
2214 | |
166.18 | |
Poudre |
498-02-2 | |
100.0 | |
Jaune à marron | |
Authentique | |
C9H10O3 | |
MFCD00008747 | |
15, 728 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene,very soluble in diethyl ether,chloroform,practically insoluble in petroleum ether | |
COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O | |
166.18 | |
CHEBI:2781 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-854-5
RUO – Research Use Only