Learn More
Acétovanillone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10723465
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 498-02-2
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00008747
Clé InChI DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
CID PubChem 2214
ChEBI CHEBI:2781
Nom IUPAC 1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)éthanone
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetovanillone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 112.0°C to 116.0°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 295.0°C to 300.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)COCH3
Quantité 500 g
Beilstein 08, 272
Merck Index 15, 728
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene,very soluble in diethyl ether,chloroform,practically insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre