Learn More
Acétonitrile, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Qualité réactif, 99%
88.80€ - 309.68€
Identifiants chimiques
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 41.053 |
Numéro MDL | MFCD00001878 |
Clé InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
CID PubChem | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
Nom IUPAC | acetonitrile |
SMILES | CC#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15621000
|
Honeywell Research Chemicals
110086-1L |
1 L | Flacon en verre | N/A | |||||
15631000
|
Honeywell Research Chemicals
110086-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre | N/A | |||||
15688300
|
Honeywell Research Chemicals
110086-4L |
4 L | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
75-05-8 | |
41.053 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
6342 | |
acetonitrile |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Spécification
Acetonitrile | |
75-05-8 | |
0.786g/mL at 25°C | |
0.16 | |
973°F | |
n20/D 1.344(lit.) | |
CH3CN | |
72.8mmHg (20°C) | |
741857 | |
Soluble in organic solvents, Soluble in water | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
99% |
-46°C | |
Incolore | |
82°C | |
2°C (35.6°F) | |
Liquide | |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
UN1648 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acetonitrile | |
6342 | |
41.05g/mol | |
ReagentPlus™ |
Sécurité et traitement
P210-P280-P305 + P351 + P338
H225-H302 + H312 + H332-H319
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7700000