Learn More
Acétonitrile, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Code produit. 15631000
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acetonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46°C
Couleur Incolore
Densité 0.786g/mL at 25°C
Point d’ébullition 82°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.16
Point d’éclair 2°C (35.6°F)
Température d’allumage 973°F
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.344(lit.)
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur 72.8mmHg (20°C)
Numéro UN UN1648
Beilstein 741857
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents, Soluble in water
Poids de la formule 41.05g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus™