Learn More
Acétonitrile, R CHROMASOLV™, pour chromatographie en phase liquide, ≥99,8 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haen
R CHROMASOLV™, pour chromatographie en phase liquide, ≥99,8 % (CPG)
169.11€ - 1298.17€
Identifiants chimiques
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 41.053 |
Numéro MDL | MFCD00001878 |
Clé InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
CID PubChem | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
Nom IUPAC | acétonitrile |
SMILES | CC#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15664670
|
Honeywell-Chromasolv
34881-1L |
1 L | Flacon en verre |
169.11€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15674670
|
Honeywell-Chromasolv
34881-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre |
364.65€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15694670
|
Honeywell-Chromasolv
34881-6X1L |
6 x 1 L | Flacon en verre | N/A | |||||
15684670
|
Honeywell-Chromasolv
34881-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Flacon en verre |
1298.17€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pour les applications de CPG en espace de tête
- Conforme aux exigences de USP, Ph. Eur. et ICH
- Testé pour les applications de CPG en espace de tête
- Conditionné sous gaz inerte pour une durée de conservation plus longue
Identifiants chimiques
75-05-8 | |
41.053 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
6342 | |
acétonitrile |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Spécification
Acetonitrile | |
R CHROMASOLV™, for liquid chromatography, ≥99.8% (GC) | |
100.0000% | |
81.6°C | |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
741857 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acétonitrile | |
6342 | |
41.05 | |
Chromatographie |
-48°C (literature) | |
75-05-8 | |
0.786 g/mL at 25 °C(lit.) | |
6°C | |
CH3CN | |
UN1648 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
>99.8% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1260 jours à partir de la date de fabrication
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport : 3, Groupe d’emballage : 3 : II, Nom d’expédition approprié :cAcétonitrile
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Acetonitrile
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.