Learn More
Acétonitrile, R CHROMASOLV™, pour chromatographie en phase liquide, ≥99,8 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haen
Code produit. 15674670
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
R CHROMASOLV™, pour chromatographie en phase liquide, ≥99,8 % (CPG)
  • Pour les applications de CPG en espace de tête
  • Conforme aux exigences de USP, Ph. Eur. et ICH
  • Testé pour les applications de CPG en espace de tête
  • Conditionné sous gaz inerte pour une durée de conservation plus longue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -48°C (literature)
Note relative au nom R CHROMASOLV™, for liquid chromatography, ≥99.8% (GC)
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.786 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 81.6°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 6°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CN
Numéro UN UN1648
Beilstein 741857
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté >99.8%
Qualité Chromatographie
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.