Learn More
Acétonitrile, CHROMASOLV™, ≥99,9 % (CPG), pour LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™
NMR CHROMASOLV™, pour LC-NMR, ≥99,9 % (CPG)
128.80€ - 1593.90€
Identifiants chimiques
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 41.053 |
Numéro MDL | MFCD00001878 |
Clé InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
CID PubChem | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
Nom IUPAC | acetonitrile |
SMILES | CC#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15624720
|
Honeywell-Chromasolv
34955-500ML |
500 mL | N/A | ||||||
15614720
|
Honeywell-Chromasolv
34955-1L |
1 L |
306.15€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15644720
|
Honeywell-Chromasolv
34955-6X500ML |
6 x 500 mL | N/A | ||||||
15634720
|
Honeywell-Chromasolv
34955-6X1L |
6 x 1 L |
1593.90€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Solvants pour les applications LC-NMR
Identifiants chimiques
75-05-8 | |
41.053 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
6342 | |
acetonitrile |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Spécification
Acetonitrile | |
Incolore | |
0.16 | |
973°F | |
CH3CN | |
72.8 mmHg (20°C) | |
741857 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acetonitrile | |
6342 | |
41.05g/mol | |
CHROMASOLV™ |
75-05-8 | |
0.786g/mL at 25°C | |
2°C (35.6°F) | |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
UN1648 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
≥99.9% (GC) |
Sécurité et traitement
P210-P280-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7700000