Learn More
Acétonitrile, CHROMASOLV™, ≥99,9 % (CPG), pour LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15624720
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
NMR CHROMASOLV™, pour LC-NMR, ≥99,9 % (CPG)
  • Solvants pour les applications LC-NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acetonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Couleur Incolore
Densité 0.786g/mL at 25°C
Quantité 500 mL
Limite d’explosion 0.16
Point d’éclair 2°C (35.6°F)
Température d’allumage 973°F
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur 72.8 mmHg (20°C)
Numéro UN UN1648
Beilstein 741857
Poids de la formule 41.05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9% (GC)
Qualité CHROMASOLV™