Learn More
Acétonitrile, HPLC BAKER ANALYZED, J.T.Baker™
Obtenez des performances et des résultats de séparation rapides et reproductibles. L’acétonitrile, HPLC BAKER ANALYZED, J.T.Baker™ est un réactif/solvant HPLC, optimisé pour l’application et dont la fonctionnalité a été testée, qui optimise le rendement et la facilité d’utilisation sans sacrifier l’efficacité ou la reproductibilité.
115.00€ - 476.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Poids moléculaire (g/mol) | 41.053 |
Clé InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
Nom IUPAC | acétonitrile |
SMILES | CC#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10644831
|
JT Baker
8257.1000 |
1 L | Verre |
115.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10444621
|
JT Baker
8257.2500 |
2.5 L | Verre |
252.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10557681
|
JT Baker
8257.5000 |
5 L | Bidon de sécurité en métal EcoTainer |
476.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les réactifs HPLC BAKER ANALYZED sont un groupe de solvants, de sels tampons et de modificateurs de phase mobile de haute pureté à utiliser dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de recherche et de contrôle de la qualité, notamment la chromatographie en phase liquide haute performance, la chromatographie par perméation de gel et l’analyse spectrophotométrique UV.
- Le réétalonnage ou les réglages dus aux changements de lot sont minimisés pour obtenir les performances optimales des instruments sensibles
- Fonds faibles exempts de pics étrangers
- Faible absorbance UV dans les plages critiques - assurée par des tests d’absorbance UV à divers points et par des tests d’élution par gradient
- Tests de fluorescence pour détecter les impuretés à l’état de traces pouvant provoquer des interférences
- Tests de fonctionnalité pour : dosage, eau, résidus minimaux après évaporation, absorbance UV et fluorescence dans des plages critiques
- Homogénéité de lot à lot, avec une analyse de lot réelle sur l’étiquette
- Options d’emballage innovantes pour garantir la qualité des solvants au point d’utilisation
Identifiants chimiques
75-05-8 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
41.053 | |
6342 | |
acétonitrile |
Spécification
Acetonitrile | |
Max. 0.5 at 200nm, Max. 0.3 at 210nm, Max. 0.2 at 220nm, Max. 0.05 at 254nm, Max. 0.01 at 280nm | |
Incolore | |
C2H3N | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
≥99.8% | |
0.78g/cm3 at 20°C | |
4.4 - 16 Vol % | |
524°C | |
Liquide | |
Max. 0.0005% | |
Max. 0.1% |
-46°C | |
75-05-8 | |
HPLC Isocratic Grade | |
CH3CN | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acétonitrile | |
6342 | |
41.05g/mol | |
BAKER ANALYSE™ HPLC | |
81°C | |
5°C | |
Aromatic | |
1.344 n20/d | |
9.73 kPa (20°C) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Acétonitrile
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.