Learn More
Acétonitrile, HPLC BAKER ANALYZED, J.T.Baker™
Code produit. 10557681
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Verre
Obtenez des performances et des résultats de séparation rapides et reproductibles. L’acétonitrile, HPLC BAKER ANALYZED, J.T.Baker™ est un réactif/solvant HPLC, optimisé pour l’application et dont la fonctionnalité a été testée, qui optimise le rendement et la facilité d’utilisation sans sacrifier l’efficacité ou la reproductibilité.
Les réactifs HPLC BAKER ANALYZED sont un groupe de solvants, de sels tampons et de modificateurs de phase mobile de haute pureté à utiliser dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de recherche et de contrôle de la qualité, notamment la chromatographie en phase liquide haute performance, la chromatographie par perméation de gel et l’analyse spectrophotométrique UV.
  • Le réétalonnage ou les réglages dus aux changements de lot sont minimisés pour obtenir les performances optimales des instruments sensibles
  • Fonds faibles exempts de pics étrangers
  • Faible absorbance UV dans les plages critiques - assurée par des tests d’absorbance UV à divers points et par des tests d’élution par gradient
  • Tests de fluorescence pour détecter les impuretés à l’état de traces pouvant provoquer des interférences
  • Tests de fonctionnalité pour : dosage, eau, résidus minimaux après évaporation, absorbance UV et fluorescence dans des plages critiques
  • Homogénéité de lot à lot, avec une analyse de lot réelle sur l’étiquette
  • Options d’emballage innovantes pour garantir la qualité des solvants au point d’utilisation
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46°C
Absorbance Max. 0.5 at 200nm, Max. 0.3 at 210nm, Max. 0.2 at 220nm, Max. 0.05 at 254nm, Max. 0.01 at 280nm
Couleur Incolore
CAS 75-05-8
Densité 0.78g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 81°C
Quantité 5 L
Limite d’explosion 4.4 - 16 Vol %
Point d’éclair 5°C
Température d’allumage 524°C
Odeur Aromatic
Conditionnement Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté HPLC Isocratic Grade
Indice de réfraction 1.344 n20/d
Résidus après évaporation Max. 0.0005%
Formule moléculaire C2H3N
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur 9.73 kPa (20°C)
Eau Max. 0.1%
Synonyme Ethanenitrile, Cyanomethane, Methyl cyanide
Poids de la formule 41.05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité BAKER ANALYZED™ HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acétonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.