Learn More
Acétonitrile anhydre (synthèse d’ADN), Fisher BioReagents
17.25€ - 115.00€
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acetonitrile
SMILES CC#N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10031693
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher BioReagents
BP1170-450
450 mL Amber Glass Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10428733
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher BioReagents
BP1170-4
4 L Flacon en verre
115.00€
4L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
L’acétonitrile anhydre est couramment utilisé dans la synthèse de l’ADN ou des peptides.
Spécification
Identifiants chimiques
75-05-8
41.053
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CHEBI:38472
CC#N
C2H3N
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
6342
acetonitrile
Spécification
Acetonitrile
1 max. at 190nm, 0.15 max. at 195nm, 0.07 max. at 200nm, 0.05 max. at 205nm, 0.04 max. at 210nm, 0.02 max. at 220nm, 0.001 max. at 254nm
Colorless
0.781g/cm³
Liquid
≥99.9 %
C2H3N
0.0006mEq/g max.
1648
10ppm max.
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrile
6342
41.05
DNA Synthesis
-46°C
75-05-8
>500°C
81°C
1.3405 to 1.3425 (at 25°C)
1.0ppm max.
0.008mEq/g max.
97mbar at 20°C
0.36 cP at 20°C
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CC#N
41.053
CHEBI:38472
≥99.9%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
DANGER!
Emergency Overview
Flammable liquid and vapor. Irritating to eyes. May cause skin and respiratory tract irritation. May cause central nervous system effects. Liver and kidney injuries may occur. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Immediate medical attention is required. Move to fresh air.
NFPA
Health:2
Flammability:3
Instability:0
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class 3, : Flammable Liquid
Recommended Storage : RT