Learn More
Acétonitrile anhydre (synthèse d’ADN), Fisher BioReagents
Code produit. 10031693
Click to view available options
Quantité:
450 mL
4 L
Conditionnement:
Amber Glass
Flacon en verre
Acetonitrile Anhydrous is commonly used in DNA or peptide synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acetonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46°C
Absorbance 1 max. at 190nm, 0.15 max. at 195nm, 0.07 max. at 200nm, 0.05 max. at 205nm, 0.04 max. at 210nm, 0.02 max. at 220nm, 0.001 max. at 254nm
Couleur Colorless
Informations sur la décomposition >500°C
Densité 0.781g/cm³
Point d’ébullition 81°C
Quantité 450 mL
Conditionnement Amber Glass
Forme physique Liquid
Indice de réfraction 1.3405 to 1.3425 (at 25°C)
Plage de pourcentage du dosage ≥99.9 %
Résidus après évaporation 1.0ppm max.
Acide titrable 0.008mEq/g max.
Base titrable 0.0006mEq/g max.
Tension de vapeur 97mbar at 20°C
Numéro UN 1648
Viscosité 0.36 cP at 20°C
Eau 10ppm max.
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité DNA Synthesis