Learn More
Acétonitrile, AMD CHROMASOLV™, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
CHROMASOLV™ AMD, ≥ 99,9 %
250.86€ - 1305.05€
Identifiants chimiques
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 41.053 |
Numéro MDL | MFCD00001878 |
Clé InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
CID PubChem | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
Nom IUPAC | acétonitrile |
SMILES | CC#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15664690
|
Honeywell-Chromasolv
34896-1L |
1 L | Flacon en verre |
250.86€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15674690
|
Honeywell-Chromasolv
34896-6X1L |
6 x 1 L | Flacon en verre |
1305.05€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Solvants conçus pour la chromatographie à couche fine haute performance
Identifiants chimiques
75-05-8 | |
41.053 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
6342 | |
acétonitrile |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Spécification
Acetonitrile | |
AMD CHROMASOLV™, ≥99.9% | |
100.0000% | |
81.6°C | |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
741857 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acétonitrile | |
6342 | |
41.05 | |
Haute pureté |
-48°C (literature) | |
75-05-8 | |
0.786 g/mL at 25 °C(lit.) | |
6°C | |
CH3CN | |
UN1648 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
>99.9% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1260 jours à partir de la date de fabrication
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport : 3, Groupe d’emballage : 3 : II, Nom d’expédition approprié :cAcétonitrile
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
Recommended Storage : Température ambiante