Learn More
Acétonitrile, AMD CHROMASOLV™, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
- Solvants conçus pour la chromatographie à couche fine haute performance
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetonitrile |
Point de fusion | -48°C (literature) |
Note relative au nom | AMD CHROMASOLV™, ≥99.9% |
% max. CAS | 100.0000% |
Densité | 0.786 g/mL at 25 °C(lit.) |
Point d’ébullition | 81.6°C |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | 6°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH3CN |