Learn More
Acetonitrile, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Réactif ACS,≥99,5%
88.08€ - 2129.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 41.053 |
Numéro MDL | MFCD00001878 |
Clé InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
CID PubChem | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
Nom IUPAC | acetonitrile |
SMILES | CC#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15625060
|
Honeywell-Riedel-de Haen
360457-500ML |
500 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
15695050
|
Honeywell-Riedel-de Haen
360457-1L |
1 L | Flacon en verre | N/A | |||||
15605060
|
Honeywell-Riedel-de Haen
360457-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre | N/A | |||||
15685050
|
Honeywell-Riedel-de Haen
360457-10L |
10 L | Stainless Steel Can | N/A | |||||
15615060
|
Honeywell-Riedel-de Haen
360457-20L |
20 L | Stainless Steel Can | N/A | |||||
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Identifiants chimiques
75-05-8 | |
41.053 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
6342 | |
acetonitrile |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Spécification
Acetonitrile | |
75-05-8 | |
81°C | |
2°C (35.6°F) | |
Conforms to structure | |
Liquide | |
C2H3N | |
CH3CN | |
MFCD00001878 | |
UN1648 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
≥99.5% |
-48°C | |
0.786g/mL at 25°C | |
0.16 | |
973°F | |
Characteristic | |
0 to 0.005% | |
≤8μEQ/g | |
≤0.6μEQ/g | |
72.8mmHg (20°C) | |
741857 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acetonitrile | |
6342 | |
41.05g/mol |
Sécurité et traitement
P210-P261-P280-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-835-2