Learn More
Acetonitrile, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15605060
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Réactif ACS,≥99,5%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acetonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -48°C
Densité 0.786g/mL at 25°C
Point d’ébullition 81°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.16
Point d’éclair 2°C (35.6°F)
Température d’allumage 973°F
Spectre IR Conforms to structure
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 0 to 0.005%
Acide titrable ≤8μEQ/g
Formule linéaire CH3CN
Base titrable ≤0.6μEQ/g
Tension de vapeur 72.8mmHg (20°C)
Numéro UN UN1648
Beilstein 741857
Poids de la formule 41.05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%