Learn More
Acetone, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Réactif ACS,≥99,5%
107.66€ - 267.34€
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15696670
Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
673781-1L
1 L Flacon en aluminium Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15648440
Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
673781-4L
4 L Flacon en aluminium Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Identifiants chimiques
67-64-1
58.08
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
180
propan-2-one
C3H6O
MFCD00008765
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CHEBI:15347
CC(C)=O
Spécification
Acetone
ACS Reagent, ≥99.5%
≥90.0000%
0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
−17°C
CH3COCH3
UN1090
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CC(C)=O
58.08
CHEBI:15347
>99.5%
-94°C (literature)
67-64-1
≤100.0000%
55°C to 57°C
C3H6O
MFCD00008765
635680
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
propan-2-one
180
58.08
Réactif ACS
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1080 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Acetone
missing translation for 'einecsNumber' : 200-662-2
Recommended Storage : Room Temp