Learn More
Acetone, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15696670
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Réactif ACS,≥99,5%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion -94°C (literature)
Note relative au nom ACS Reagent, ≥99.5%
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Densité 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 55°C to 57°C
Quantité 1 L
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Flacon en aluminium
Formule linéaire CH3COCH3
Numéro UN UN1090
Beilstein 635680
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté >99.5%
Qualité Réactif ACS