Learn More
Hydrazide acétique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
45.33€ - 446.22€
Identifiants chimiques
CAS | 1068-57-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.083 |
Numéro MDL | MFCD00007610 |
Clé InChI | OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine |
CID PubChem | 14039 |
ChEBI | CHEBI:48978 |
Nom IUPAC | Acétohydrazide |
SMILES | CC(=O)NN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11494403
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10969.14 |
25 g |
45.33€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404413
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10969.22 |
100 g |
113.57€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414413
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10969.36 |
500 g |
446.22€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Acetic hydrazide is used as an antibiotic for the treatment of mycobacterium tuberculosis. It is also involved in the preparation of sunitinib b reacting with 5-fluoroisatin. Further, it inhibits mycolic acid biosynthesis. It serves as an important intermediate in organic synthesis such as nitric furosemide Long (nifuratrone) in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hydrazide acétique est utilisée comme antibiotique dans le traitement de mycobacterium tuberculosis. Il est également impliqué dans la préparation du sunitinib b réagissant avec la 5-fluoroisatine. De plus, il inhibe la biosynthèse des acides mycoliques. Il sert d’intermédiaire important en synthèse organique, comme le furosémide nitrique Long (nifuratrone) en médecine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec des bases fortes.
Identifiants chimiques
1068-57-1 | |
74.083 | |
OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N | |
14039 | |
Acétohydrazide |
C2H6N2O | |
MFCD00007610 | |
acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine | |
CHEBI:48978 | |
CC(=O)NN |
Spécification
Acetic hydrazide | |
∼60°C to 68°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00007610 | |
Hygroscopic | |
Soluble in water. | |
CC(=O)NN | |
74.083 | |
CHEBI:48978 | |
96% |
1068-57-1 | |
128°C to 129°C (18 mmHg) | |
C2H6N2O | |
506165 | |
acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine | |
OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N | |
Acétohydrazide | |
14039 | |
74.08 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P240-P241-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H302+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 213-948-7
missing translation for 'rtecsNumber' : AI1225000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only