Learn More
Hydrazide acétique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414413
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Acetic hydrazide is used as an antibiotic for the treatment of mycobacterium tuberculosis. It is also involved in the preparation of sunitinib b reacting with 5-fluoroisatin. Further, it inhibits mycolic acid biosynthesis. It serves as an important intermediate in organic synthesis such as nitric furosemide Long (nifuratrone) in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrazide acétique est utilisée comme antibiotique dans le traitement de mycobacterium tuberculosis. Il est également impliqué dans la préparation du sunitinib b réagissant avec la 5-fluoroisatine. De plus, il inhibe la biosynthèse des acides mycoliques. Il sert d’intermédiaire important en synthèse organique, comme le furosémide nitrique Long (nifuratrone) en médecine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1068-57-1
Formule moléculaire C2H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 74.083
Numéro MDL MFCD00007610
Clé InChI OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine
CID PubChem 14039
ChEBI CHEBI:48978
Nom IUPAC Acétohydrazide
SMILES CC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic hydrazide
Point de fusion ∼60°C to 68°C
Point d’ébullition 128°C to 129°C (18 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 500 g
Beilstein 506165
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.