Learn More
Acide acétique - solution de triéthylamine 1:1, Honeywell Fluka™
pour HPLC, concentrat de 2M:2M, dans H2O
205.12€ - 742.96€
Identifiants chimiques
CAS | 5204-74-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H19NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.245 |
Numéro MDL | MFCD00151725 |
Clé InChI | AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triethylammonium acetate, teaa, acetic acid, compd. with n,n-diethylethanamine 1:1, acetic acid; n,n-diethylethanamine, ethanamine, n,n-diethyl-, acetate, triethylamine acetate, hoac et3n, acetic acid triethylamine, acetic acid; triethylamine, triethylammonium acetate solution |
CID PubChem | 165295 |
Nom IUPAC | acetic acid;N,N-diethylethanamine |
SMILES | CCN(CC)CC.CC(=O)O |
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
5204-74-0 | |
161.245 | |
AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N | |
165295 | |
CCN(CC)CC.CC(=O)O |
C8H19NO2 | |
MFCD00151725 | |
triethylammonium acetate, teaa, acetic acid, compd. with n,n-diethylethanamine 1:1, acetic acid; n,n-diethylethanamine, ethanamine, n,n-diethyl-, acetate, triethylamine acetate, hoac et3n, acetic acid triethylamine, acetic acid; triethylamine, triethylammonium acetate solution | |
acetic acid;N,N-diethylethanamine |
Spécification
Acetic Acid – Triethylamine Solution 1:1 | |
C8H19NO2 | |
MFCD00151725 | |
3688333 | |
AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N | |
acetic acid;N,N-diethylethanamine | |
165295 | |
1.010g/mL at 20°C |
5204-74-0 | |
CH3COOH · N(CH2CH3)3 | |
NONH for all modes of transport | |
triethylammonium acetate, teaa, acetic acid, compd. with n,n-diethylethanamine 1:1, acetic acid; n,n-diethylethanamine, ethanamine, n,n-diethyl-, acetate, triethylamine acetate, hoac et3n, acetic acid triethylamine, acetic acid; triethylamine, triethylammonium acetate solution | |
CCN(CC)CC.CC(=O)O | |
161.245 | |
161.24g/mol |
Sécurité et traitement
P305 + P351 + P338
H315-H319-H335