Learn More
Acide acétique - solution de triéthylamine 1:1, Honeywell Fluka™
Code produit. 15660900
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
pour HPLC, concentrat de 2M:2M, dans H2O
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5204-74-0
Formule moléculaire C8H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.245
Numéro MDL MFCD00151725
Clé InChI AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylammonium acetate, teaa, acetic acid, compd. with n,n-diethylethanamine 1:1, acetic acid; n,n-diethylethanamine, ethanamine, n,n-diethyl-, acetate, triethylamine acetate, hoac et3n, acetic acid triethylamine, acetic acid; triethylamine, triethylammonium acetate solution
CID PubChem 165295
Nom IUPAC acetic acid;N,N-diethylethanamine
SMILES CCN(CC)CC.CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic Acid – Triethylamine Solution 1:1
Formule linéaire CH3COOH · N(CH2CH3)3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3688333
Poids de la formule 161.24g/mol
Densité 1.010g/mL at 20°C
Quantité 100 mL