Learn More
Acetic acid, ReagentPlus™, Honeywell
Qualité réactif, ≥ 99%
19.98€ - 111.78€
Identifiants chimiques
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.05 |
Numéro MDL | MFCD00036152 |
Clé InChI | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
CID PubChem | 176 |
ChEBI | CHEBI:15366 |
Nom IUPAC | iodochlorane |
SMILES | CC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15667660
|
Honeywell Research Chemicals
A6283-100ML |
100 mL | N/A | ||||||
15697660
|
Honeywell Research Chemicals
A6283-500ML |
500 mL | N/A | ||||||
15677660
|
Honeywell Research Chemicals
A6283-1L |
1 L | N/A | ||||||
15687660
|
Honeywell Research Chemicals
A6283-2.5L |
2.5 L | N/A | ||||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
176 | |
iodochlorane |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CHEBI:15366 | |
CC(O)=O |
Spécification
Acetic acid | |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
506007 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
iodochlorane | |
176 | |
60.05g/mol | |
ReagentPlus™ | |
16% at 92°F, 4% at 59°F | |
800°F |
64-19-7 | |
CH3CO2H | |
UN2789 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
CHEBI:15366 | |
≥99% | |
1.049g/mL at 25°C | |
40°C (104°F) | |
2.07 (vs air) |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338-P310
missing translation for 'rtecsNumber' : AF1225000