Learn More
Acetic acid, ReagentPlus™, Honeywell
Code produit. 15677660
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylic acid, methanecarboxylic acid, essigsaeure, vinegar acid, acetic acid, glacial, acide acetique, glacial, acetasol, ethanoic acid
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro UN UN2789
Beilstein 506007
Poids de la formule 60.05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ReagentPlus™
Quantité 1 L
Conditionnement Glass Bottle