Learn More
Acide acétique, sel de potassium, + 99 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
19.80€ - 1013.00€
Identifiants chimiques
CAS | 127-08-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3KO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.14 |
Numéro MDL | MFCD00012458 |
Clé InChI | SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920 |
CID PubChem | 517044 |
ChEBI | CHEBI:32029 |
Nom IUPAC | acétate de potassium |
SMILES | CC(=O)[O-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10328500
|
Thermo Scientific Acros
220151000 |
100 g |
19.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10606042
|
Thermo Scientific Acros
|
1 kg |
57.40€
1kg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10227363
|
Thermo Scientific Acros
220150050 |
5 kg |
252.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10474985
|
Thermo Scientific Acros
220150250 |
25 kg |
1013.00€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
127-08-2 | |
98.14 | |
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M | |
517044 | |
acétate de potassium |
C2H3KO2 | |
MFCD00012458 | |
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920 | |
CHEBI:32029 | |
CC(=O)[O-].[K+] |
Spécification
Acetic acid, potassium salt | |
99+% | |
Blanc | |
100.0 | |
99+% | |
CH3CO2K | |
02,96 | |
>250°C | |
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920 | |
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M | |
acétate de potassium | |
517044 | |
98.14 | |
Pures | |
Flacon en plastique |
292.0°C | |
127-08-2 | |
99.0 | |
Poudre cristalline granulaire | |
C2H3KO2 | |
MFCD00012458 | |
01,906; 06,475 | |
15,7726 | |
Solubility in water: 2694g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether | |
CC(=O)[O-].[K+] | |
98.14 | |
CHEBI:32029 | |
≥99% | |
Authentique |
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 204-822-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AJ3325000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only