Learn More
Acide acétique, sel de potassium, + 99 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10227363
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.14
Numéro MDL MFCD00012458
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC acétate de potassium
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, potassium salt
Point de fusion 292.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Poudre cristalline granulaire
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3CO2K
Beilstein 02,96
Fieser 01,906; 06,475
Point d’éclair >250°C
Merck Index 15,7726
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2694g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Pures
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique