Learn More
Acide acétique, sel-d7 d’ammodium, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
39.58€ - 150.00€
Identifiants chimiques
CAS | 194787-05-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H7NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.126 |
Clé InChI | USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N |
Synonyme | ammonium acetate-d7, 98 atom % d, acetic-d3 acid-d,ammonium-d4 salt 9ci, 2 h? amine; 2 h? ethan 2 h oic acid, ∼2∼h_4_ acetic acid-∼2∼h_3_ ammonia 1/1 |
CID PubChem | 51341917 |
SMILES | CC(=O)O.N |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l'analyse de traces• 5g Acetic Acid, Ammonium Salt-D7, 99
Identifiants chimiques
194787-05-8 | |
84.126 | |
ammonium acetate-d7, 98 atom % d, acetic-d3 acid-d,ammonium-d4 salt 9ci, 2 h? amine; 2 h? ethan 2 h oic acid, ∼2∼h_4_ acetic acid-∼2∼h_3_ ammonia 1/1 | |
CC(=O)O.N |
C2H7NO2 | |
USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N | |
51341917 |
Spécification
Acetic acid, ammonium salt-d7 | |
194787-05-8 | |
CD3CO2ND4 | |
USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N | |
84.126 | |
84.1 |
Flacon en verre | |
C2H7NO2 | |
ammonium acetate-d7, 98 atom % d, acetic-d3 acid-d,ammonium-d4 salt 9ci, 2 h? amine; 2 h? ethan 2 h oic acid, ∼2∼h_4_ acetic acid-∼2∼h_3_ ammonia 1/1 | |
CC(=O)O.N | |
51341917 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Acetic acid, ammonium salt-d7
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.