Learn More
Acide acétique, sel-d7 d’ammodium, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10316454
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l'analyse de traces
• 5g Acetic Acid, Ammonium Salt-D7, 99
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 194787-05-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 84.126
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N
Synonyme ammonium acetate-d7, 98 atom % d, acetic-d3 acid-d,ammonium-d4 salt 9ci, 2 h? amine; 2 h? ethan 2 h oic acid, ∼2∼h_4_ acetic acid-∼2∼h_3_ ammonia 1/1
CID PubChem 51341917
SMILES CC(=O)O.N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, ammonium salt-d7
Quantité 5 g
Formule linéaire CD3CO2ND4
Poids de la formule 84.13
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid, ammonium salt-d7
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.