Learn More
Solution d’acétate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
51.20€ - 107.00€
Identifiants chimiques
CAS | 127-09-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3NaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 82.03 |
Numéro MDL | MFCD00012459 |
Clé InChI | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
Nom IUPAC | acétate de sodium |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12942075
|
Fisher Chemical
A 002 250 |
250 mL | Bouteille en verre |
73.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12952075
|
Fisher Chemical
A 002 500 |
500 mL | Bouteille en verre |
107.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12932075
|
Fisher Chemical
A 002 100 |
500 mL |
51.20€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Identifiants chimiques
127-09-3 | |
82.03 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
[Na+].CC([O-])=O |
C2H3NaO2 | |
MFCD00012459 | |
acétate de sodium |
Spécification
Acetate | |
127-09-3 | |
C2H3NaO2 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
acétate de sodium | |
H2O |
1g/L | |
Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique | |
MFCD00012459 | |
[Na+].CC([O-])=O | |
82.03 | |
Liquid |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois.(12 mois après l’ouverture)