Learn More
Solution d’acétate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
Code produit. 12952075
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Bouteille en verre
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nom IUPAC sodium ; acétate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetate
Concentration 1g/L
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 500 mL
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvant ou matrice H2O
Forme physique Liquide