Learn More
α-Acide acétamidocinnamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.60€ - 103.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5469-45-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H11NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 205.21 |
Clé InChI | XODAOBAZOQSFDS-YFHOEESVSA-N |
Synonyme | z-2-acetamido-3-phenylacrylic acid, alpha-acetamidocinnamic acid, .alpha.-acetamidocinnamic acid, .alpha.-acetaminocinnamic acid, acetamidocinnamic acid, z-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, 2-acetylamino-3-phenyl-2-propenoic acid, 2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, 2z-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, pubchem8139 |
CID PubChem | 5370579 |
Nom IUPAC | Acide (Z)-2-acétamido-3-phénylprop-2-énoïque |
SMILES | CC(=O)NC(=CC1=CC=CC=C1)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10149979
|
Thermo Scientific Acros
200260250 |
25 g | Flacon en verre |
37.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11366095
|
Thermo Scientific Acros
200261000 |
100 g | Flacon en verre |
103.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5469-45-4 | |
205.21 | |
z-2-acetamido-3-phenylacrylic acid, alpha-acetamidocinnamic acid, .alpha.-acetamidocinnamic acid, .alpha.-acetaminocinnamic acid, acetamidocinnamic acid, z-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, 2-acetylamino-3-phenyl-2-propenoic acid, 2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, 2z-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, pubchem8139 | |
Acide (Z)-2-acétamido-3-phénylprop-2-énoïque |
C11H11NO3 | |
XODAOBAZOQSFDS-YFHOEESVSA-N | |
5370579 | |
CC(=O)NC(=CC1=CC=CC=C1)C(=O)O |
Spécification
α-Acetamidocinnamic acid | |
188.0°C to 190.0°C | |
C11H11NO3 | |
10683 | |
XODAOBAZOQSFDS-YFHOEESVSA-N | |
Acide (Z)-2-acétamido-3-phénylprop-2-énoïque | |
5370579 | |
0.98 |
5469-45-4 | |
97.5% min. (HPLC) | |
C6H5CH=C(NHCOCH3)CO2H | |
z-2-acetamido-3-phenylacrylic acid, alpha-acetamidocinnamic acid, .alpha.-acetamidocinnamic acid, .alpha.-acetaminocinnamic acid, acetamidocinnamic acid, z-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, 2-acetylamino-3-phenyl-2-propenoic acid, 2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, 2z-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, pubchem8139 | |
CC(=O)NC(=CC1=CC=CC=C1)C(=O)O | |
205.21 | |
205.21 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Éviter de respirer
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 226-795-6
- alpha-Acetamidocinnamic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.