Learn More
α-Acide acétamidocinnamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10149979
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5469-45-4
Formule moléculaire C11H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 205.21
Clé InChI XODAOBAZOQSFDS-YFHOEESVSA-N
Synonyme z-2-acetamido-3-phenylacrylic acid, alpha-acetamidocinnamic acid, .alpha.-acetamidocinnamic acid, .alpha.-acetaminocinnamic acid, acetamidocinnamic acid, z-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, 2-acetylamino-3-phenyl-2-propenoic acid, 2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, 2z-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, pubchem8139
CID PubChem 5370579
Nom IUPAC Acide (Z)-2-acétamido-3-phénylprop-2-énoïque
SMILES CC(=O)NC(=CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Acetamidocinnamic acid
Point de fusion 188.0°C to 190.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=C(NHCOCH3)CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 10683
Poids de la formule 205.21
Pourcentage de pureté 0.98
compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-Acetamidocinnamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.