Learn More
Acétal d’acétaldéhyde diméthylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
35.98€ - 369.84€
Identifiants chimiques
CAS | 534-15-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.122 |
Numéro MDL | MFCD00008493 |
Clé InChI | SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl acetal, acetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 1,1-dimethoxy, dimethylacetal, dimethyl aldehyde, ethylidene dimethyl ether, methyl formyl, acetaldehyde, dimethyl acetal, acetaldehyde methyl acetal, 3-methyl-2,4-dioxapentane |
CID PubChem | 10795 |
Nom IUPAC | 1,1-diméthoxyéthane |
SMILES | CC(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11494343
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10939.14 |
25 g |
35.98€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404353
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10939.22 |
100 g |
95.58€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414353
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10939.36 |
500 g |
369.84€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Acetaldehyde dimethyl acetal may be used in the preparation of glucoside derivatives of steganol. It may be used as polymer solvent for the encapsulation of water-soluble model protein, bovine serum albumin into biodegradable poly(D,L-lactic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acétaldéhyde diméthyl acétal peut être utilisé dans la préparation de dérivés glucosidiques du stéganol. Il peut être utilisé comme solvant polymère pour l’encapsulation de la protéine modèle hydrosoluble, l’albumine sérique bovine en acide poly(D,L-lactique biodégradable.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1000 mg/ml à 25°C), les alcools, le chloroforme, l’éther et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
534-15-6 | |
90.122 | |
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N | |
10795 | |
CC(OC)OC |
C4H10O2 | |
MFCD00008493 | |
dimethyl acetal, acetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 1,1-dimethoxy, dimethylacetal, dimethyl aldehyde, ethylidene dimethyl ether, methyl formyl, acetaldehyde, dimethyl acetal, acetaldehyde methyl acetal, 3-methyl-2,4-dioxapentane | |
1,1-diméthoxyéthane |
Spécification
Acetaldehyde dimethyl acetal | |
-113°C | |
63°C to 65°C | |
Sweet | |
1.367 | |
UN2377 | |
Moisture sensitive | |
dimethyl acetal, acetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 1,1-dimethoxy, dimethylacetal, dimethyl aldehyde, ethylidene dimethyl ether, methyl formyl, acetaldehyde, dimethyl acetal, acetaldehyde methyl acetal, 3-methyl-2,4-dioxapentane | |
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N | |
1,1-diméthoxyéthane | |
10795 | |
≥98% |
534-15-6 | |
0.852 | |
−17°C (1°F) | |
C4H10O2 | |
MFCD00008493 | |
1697039 | |
14,3226 | |
Soluble in water (1000mg/ml at 25°C),alcohols,chloroform,ether,and acetone. | |
CC(OC)OC | |
90.122 | |
90.12 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225
Liquide et vapeurs très inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H225
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :1,1-DIMÉTHOXYÉTHANE
missing translation for 'einecsNumber' : 208-589-8
missing translation for 'rtecsNumber' : AB2825000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Acetaldehyde dimethyl acetal
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,1-Dimethoxyethane
RUO – Research Use Only