Learn More
Acétal d’acétaldéhyde diméthylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414353
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Acetaldehyde dimethyl acetal may be used in the preparation of glucoside derivatives of steganol. It may be used as polymer solvent for the encapsulation of water-soluble model protein, bovine serum albumin into biodegradable poly(D,L-lactic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétaldéhyde diméthyl acétal peut être utilisé dans la préparation de dérivés glucosidiques du stéganol. Il peut être utilisé comme solvant polymère pour l’encapsulation de la protéine modèle hydrosoluble, l’albumine sérique bovine en acide poly(D,L-lactique biodégradable.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1000 mg/ml à 25°C), les alcools, le chloroforme, l’éther et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 534-15-6
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.122
Numéro MDL MFCD00008493
Clé InChI SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl acetal, acetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 1,1-dimethoxy, dimethylacetal, dimethyl aldehyde, ethylidene dimethyl ether, methyl formyl, acetaldehyde, dimethyl acetal, acetaldehyde methyl acetal, 3-methyl-2,4-dioxapentane
CID PubChem 10795
Nom IUPAC 1,1-diméthoxyéthane
SMILES CC(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetaldehyde dimethyl acetal
Point de fusion -113°C
Densité 0.852
Point d’ébullition 63°C to 65°C
Point d’éclair −17°C (1°F)
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.367
Quantité 500 g
Numéro UN UN2377
Beilstein 1697039
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3226
Informations sur la solubilité Soluble in water (1000mg/ml at 25°C),alcohols,chloroform,ether,and acetone.
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté ≥98%