Learn More
Buerkle™ Station de pompage AccuOne™ avec tube de décharge
La station de pompage Buerkle™ AccuOne™ avec tube de décharge est alimenté par une batterie rechargeable qui permet son utilisation sur différentes stations de pompage stationnaires.
755.00€ - 775.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifié CE |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Propriétés de résistance | Résistance chimique |
Type | Pompe vide-fût |
Applications | Système hybride unique, accumulateur et bloc d'alimentation sont interchangeables |
Alert:
Ne pas utiliser en zone EX !
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11941591
|
Buerkle™
5900-1050 |
50 cm |
773.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11302880
|
Buerkle™
5900-1070 |
70 cm |
755.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11951591
|
Buerkle™
5900-1100 |
100 cm |
775.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Batterie rechargeable au lithium-ion - dernière génération
- Jusqu’à 600 litres de volume de distribution par charge de batterie, batterie de rechange disponible
- Disponible en option avec batterie rechargeable ou bloc d’alimentation (disponible en tant qu’accessoire)
- Comprend une station de pompage, un entraînement, une batterie rechargeable, un chargeur et un coude de décharge fixe
- Système hybride unique - la batterie rechargeable et le bloc d’alimentation sont interchangeables
- L’unité d’entraînement peut facilement être déconnectée
- Écran tactile pour un dosage précis
- Excellente capacité de pompage et de vidange des résidus
- Un entraînement pour plusieurs stations de pompage
- Excellente résistance chimique
Spécification
Certifié CE | |
Résistance chimique | |
Système hybride unique, accumulateur et bloc d'alimentation sont interchangeables |
Polypropylène | |
Pompe vide-fût |