Learn More
Buerkle™ Station de pompage AccuOne™ avec tube de décharge
La station de pompage Buerkle™ AccuOne™ avec tube de décharge est alimenté par une batterie rechargeable qui permet son utilisation sur différentes stations de pompage stationnaires.
Marque: Buerkle™ 5900-1100
717.37 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Ne pas utiliser en zone EX !
Description
La pompe de transvasement alimentée par batterie rechargeable, AccuOne, est dotée d’un nouveau système hybride unique avec une flexibilité et une indépendance complètes par rapport au réseau électrique. Une batterie puissante rechargeable légère dotée de la dernière technologie au lithium-ion de nouvelle génération, sans effet de mémoire, avec fonction d’arrêt automatique avant une décharge profonde.- Batterie au lithium-ion rechargeable
- Jusqu’à 1 500 litres de volume de distribution par charge de batterie, batterie de secours de rechange disponible
- Disponible en option avec batterie rechargeable ou bloc d’alimentation (disponible en tant qu’accessoire)
- Comprend une station de pompage, un entraînement, une batterie rechargeable, un chargeur et un coude de décharge fixe
Spécification
Système hybride unique, accumulateur et bloc d'alimentation sont interchangeables | |
100 cm | |
Résistance chimique | |
600 L / chargement d'accumulateur |
Certifié CE | |
Polypropylène | |
Pompe vide-fût | |
Unité de pompage, entraînement, accumulateur, chargeur et coude d'écoulement rigide |