Learn More
Digi-Sense™ Accessoire pour l’enregistreur de température et d’humidité à écran tactile 20250-40 Digi-Sense™
The touch-screen reader has 8GB on board memory to provide virtually unlimited data logging capacity
11.40€ - 102.25€
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15830016
|
Digi-Sense™
20250-48 |
Alimentation de rechange |
22.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15820016
|
Digi-Sense™
20250-47 |
Câble d’extension de capteur |
17.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15810016
|
Digi-Sense™
20250-46 |
Sonde de température / HR de rechange |
102.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15800016
|
Digi-Sense™
20250-45 |
Support de montage de rechange | |||||||
15840016
|
Digi-Sense™
20250-49 |
Câble USB de rechange |
11.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Includes A2LA accredited NIST-Traceable Calibration Certificate
- Measures, logs, and displays temperature, humidity, and dew point
- Removable sensor for local or remote measurements using extension cable included
- Wall mount or desk mount operation
- Resident self-booting software, no installation necessary
- Comes with NIST calibration
- Stored data downloads to computer via USB cable provided in CSV format
Garantie
2 ans