Learn More
Digi-Sense™ Accessoire pour l’enregistreur de température et d’humidité à écran tactile 20250-40 Digi-Sense™
The touch-screen reader has 8GB on board memory to provide virtually unlimited data logging capacity
Marque: Digi-Sense™ 20250-45
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend un certificat d’étalonnage NIST Traceable agréé par A2LA
- Mesure, consigne et affiche la température, l’humidité et le point de rosée
- Capteur amovible pour les mesures locales ou à distance à l’aide d’un câble d’extension inclus
- Montage mural ou sur bureau
- Logiciel d’autodémarrage résident, aucune installation nécessaire
- Livré avec étalonnage NIST
- Téléchargements des données stockées sur l’ordinateur via un câble USB fourni au format CSV
Prestations de service
2 ans
Spécification
Support de montage de rechange |