Learn More
Labconco™ Accessoires pour dessiccateur en fibre de verre Labconco™
Le kit de tubulures à vide permet de raccorder la vanne du dessiccateur à vide à une pompe accessoire.
Marque: Labconco™ 5530600
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le rack en acier revêtu de poudre permet de placer un dessiccateur à vide Labconco sur un autre.Informations sur la commande
Dimensions :12 x 12 po (L x l)
Spécification
Rack d’empilement | |
Dessiccateur en fibre de verre Labconco | |
2,3 kg |
Acier recouvert d’époxy | |
5,07 lb |