Learn More
Labconco™ Accessoires pour dessiccateur en fibre de verre Labconco™
Le kit de tubulures à vide permet de raccorder la vanne du dessiccateur à vide à une pompe accessoire.
343.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Dessiccateur en fibre de verre Labconco |
---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11791379
|
Labconco™
5530600 |
Rack d’empilement |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit de tubulures à vide comprend des tubulures à vide de 1/4 po et 1/2 po de dia. int., chacune mesurant 48 po de long, deux pinces pour tubulures de 1/4 po et 1/2 po et un réducteur cannelé de 1/4 po à 1/2 po. Ce kit permet de raccorder le robinet à pointeau en laiton d’un diamètre de 1/4 po du dessiccateur à vide Labconco à une pompe accessoire avec un connecteur de 1/2 po.Informations sur la commande
Dimensions :12 x 12 po (L x l)
Spécification
Dessiccateur en fibre de verre Labconco |