Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour la série d’agitateurs Cimarec+™
Bénéficiez d’un contrôle précis de l’agitation pour vos protocoles courants.
20.50€ - 66.13€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15483660
|
Thermo Scientific™
CIC0001448 |
Sonde externe PT1000 0-400C |
66.13€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15413660
|
Thermo Scientific™
CIC0001444 |
Protection transparente pour 4 x 4 |
23.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15443660
|
Thermo Scientific™
CIC0001445 |
Protection transparente pour 7 x 7 |
20.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15453660
|
Thermo Scientific™
CIC0001446 |
Protection transparente pour 10 x 10 |
25.33€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15626245
|
Thermo Scientific™
CIC0001830 |
Tige-support |
31.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15636245
|
Thermo Scientific™
CIC0001831 |
Pince et support |
37.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ces accessoires sont à utiliser avec les agitateurs numériques de la série Cimarec+™. Notre nouvelle gamme d’agitateurs numériques Thermo Scientific™ Cimarec+™ offre un contrôle précis de l’agitation pour vos protocoles courants. La gamme Cimarec+ propose trois tailles de produits, apportant ainsi une certaine flexibilité, des composés chimiques microscopiques aux opérations de production.
- Stir-Trac utilise une technologie innovante pour une agitation à faible vitesse, un contrôle homogène de la vitesse ainsi qu’un puissant couplage magnétique
- Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
- Affichage LED facile à lire pour l’agitation
- La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
- Pare-éclaboussures de protection en option
- Des tailles variables pour des volumes d’échantillons différents
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
LED |