Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour la série d’agitateurs Cimarec+™
Bénéficiez d’un contrôle précis de l’agitation pour vos protocoles courants.
Marque: Thermo Scientific™ CIC0001444
Description
Ces accessoires sont à utiliser avec les agitateurs numériques de la série Cimarec+™. Notre nouvelle gamme d’agitateurs numériques Thermo Scientific™ Cimarec+™ offre un contrôle précis de l’agitation pour vos protocoles courants. La gamme Cimarec+ propose trois tailles de produits, apportant ainsi une certaine flexibilité, des composés chimiques microscopiques aux opérations de production.
- Stir-Trac utilise une technologie innovante pour une agitation à faible vitesse, un contrôle homogène de la vitesse ainsi qu’un puissant couplage magnétique
- Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
- Affichage LED facile à lire pour l’agitation
- La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
- Pare-éclaboussures de protection en option
- Des tailles variables pour des volumes d’échantillons différents
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
LED | |
Certificat d’analyse (M73COA), certificat de conformité (COC) | |
Protection transparente pour 4 x 4 |