Learn More
Fisherbrand™ Kit de vials à filetage court de 9 mm, PP, transparent, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en silicone/PTFE
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
54.10€ - 73.90€
Spécification
Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
---|---|
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
Matériau | Polypropylène |
Nb par paquet | 100 |
Code produit | Marque | Modèle | Pré-fendu | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Pré-fendu | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12990891
|
Fisherbrand™
11 24 1776 |
Slightly concave shaped bottom | No | Silicone / PTFE | N/A | ||||
12910891
|
Fisherbrand™
11 24 1476 |
Cône interne | No | Silicone / PTFE |
54.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13459748
|
Fisherbrand™
11 24 1557 |
Slightly concave shaped bottom | Oui | Silicone / PTFE |
73.90€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- ND9
- 9mm
- PP
- Transparent
- 1,5 ml
- Bouchon à vis
- Orifice central (6 mm)
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Silicone / PTFE | |
11,6 mm | |
100 | |
32 mm | |
Non |
Transparent | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis | |
9-425 |