Learn More
Fisherbrand™ Kit de vials à filetage court de 9 mm, PP, transparent, 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en silicone/PTFE
Description
- ND9
- 9mm
- PP
- Transparent
- 1,5 ml
- Bouchon à vis
- Orifice central (6 mm)
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Kit de flacons | |
Transparent | |
Polypropylène | |
1,85 ml | |
Slightly concave shaped bottom | |
32 mm | |
Non |
Silicone / PTFE | |
11,6 mm | |
No | |
100 | |
Bouchon à vis | |
9-425 |