Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique ambrés assemblés de 9mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Il comprend 100 flacons ambrés pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
45.00€ - 72.30€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Description | Kit AVCS assemblé |
Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
Couleur | Ambré |
Nb par paquet | 100 |
Code produit | Marque | Septum | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Septum | Pré-fendu | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15286583
|
Thermo Scientific™
C5000-182W |
PTFE / caoutchouc | No | N/A | N/A | N/A | |||||
15206593
|
Thermo Scientific™
C5000-184W |
PTFE / caoutchouc | Oui | N/A | N/A | N/A | |||||
15246593
|
Thermo Scientific™
C5000-188W |
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | No | N/A | N/A | N/A | |||||
15266593
|
Thermo Scientific™
C5000-194W |
PTFE rouge / silicone blanc | No | N/A | N/A | N/A | |||||
15286593
|
Thermo Scientific™
C5000-196W |
PTFE bleu / silicone blanc | Oui | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Les kits pratiques de flacons ambrés de 9 mm Thermo Scientific™ (assemblés) permettent de gagner du temps lors de la préparation des échantillons et de réduire les risques de contamination. Chaque kit contient 100 flacons en verre ambré et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Le kit est conditionné dans des plateaux de flacons pratiques à couvercle transparent ou dans des sachets en PE économiques. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Spécification
Bleu | |
12 mm | |
100 | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 6 mm) | |
Kit pratique AVCS de flacons à vis assemblés | |
Oui |
Kit AVCS assemblé | |
Ambré | |
Surestop | |
Polypropylène | |
32 mm | |
9 mm | |
9 mm |