Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique ambrés assemblés de 9mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Il comprend 100 flacons ambrés pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
Marque: Thermo Scientific™ C5000-196W
Description
Les kits pratiques de flacons ambrés de 9 mm Thermo Scientific™ (assemblés) permettent de gagner du temps lors de la préparation des échantillons et de réduire les risques de contamination. Chaque kit contient 100 flacons en verre ambré et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Le kit est conditionné dans des plateaux de flacons pratiques à couvercle transparent ou dans des sachets en PE économiques. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Spécification
Bleu | |
12 mm | |
Verre, PTFE, Silicone | |
PTFE bleu / silicone blanc | |
100 | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 6 mm) | |
Kit pratique AVCS de flacons à vis assemblés | |
Oui |
Kit AVCS assemblé | |
Ambré | |
Oui | |
Flacon : C4000-2W, bouchon : C5000-55B | |
Surestop | |
Polypropylène | |
32 mm | |
9 mm | |
9 mm |